Learn More
3-bromopentano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromopentane |
| CAS | 1809-10-5 |
| Fórmula molecular | C5H11Br |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 3-Pentyl Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11Br/c1-3-5(6)4-2/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(Br)CC |
| Nombre IUPAC | 3-bromopentano |
| Peso molecular (g/mol) | 151.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0044 |