Learn More
3-bromopentano-2,4-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromopentane-2,4-dione |
| CAS | 3043-28-5 |
| Fórmula molecular | C5 H7 Br O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7BrO2/c1-3(7)5(6)4(2)8/h5H,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)C(Br)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | 3-bromopentano-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 179.012 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.963 |