Learn More
3-Bromooxetano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453908
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15453908 250 mg 250 miligramos
15463908 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15453908 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57437.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 39267-79-3 | C3H5BrO | 136.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39267-79-3
Fórmula molecular C3H5BrO
Peso molecular (g/mol) 136.98
Número MDL MFCD08544402
Clave InChI SZTIZZFKWQWSSP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-oxetane, 3-bromo oxetane, 3-bromanyloxetane, 3-bromooxetane, acmc-209j4f, 2-bromo-1,3-epoxypropane, 5-n,n-dimethylamino-2-hydroxybenzaldehyde
PubChem CID 16244493
Nombre IUPAC 3-bromooxetano
SMILES BrC1COC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromooxetane
Densidad 1.793
Punto de ebullición 131°C
Temperatura de inflamación 48°C (118°F)
Cantidad 250 mg
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.98
Porcentaje de pureza 95%