Learn More
3-Bromonitrobenceno, TRC
Código de producto. 30346918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30346918 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30346918 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68618510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromonitrobenzene
CAS 585-79-5
Fórmula molecular C6H4BrNO2
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-Bromo-3-nitrobenzene, 3-Bromo-1-nitrobenzene, 3-Nitro-1-bromobenzene, 3-Nitrobromobenzene, 3-Nitrophenyl Bromide, NSC 7084, m-Bromonitrobenzene, m-Nitrobromobenzene, m-Nitrophenyl Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4BrNO2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc(Br)c1
Nombre IUPAC 1-bromo-3-nitrobenceno
Peso molecular (g/mol) 202.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.9425