Learn More
Ácido 3-bromometilfenilborónico, éster de pinacol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromomethylphenylboronic Acid, Pinacol Ester |
| CAS | 214360-74-4 |
| Fórmula molecular | C12 H18 O13 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-[3-(Bromomethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18O13/c13-1-12(8(18)5(17)7(24-12)10(21)22)25-11-4(16)2(14)3(15)6(23-11)9(19)20/h2-8,11,13-18H,1H2,(H,19,20)(H,21,22)/t2?,3-,4?,5?,6?,7-,8?,11+,12+/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@@]1(O[C@@H]2OC([C@H](O)C(O)C2O)C(=O)O)O[C@H](C(O)C1O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (3R,6S)-6-[(2S,5R)-5-carboxi-3,4-dihidroxi-2-(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 370.264 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 370.075 |