Learn More
Ácido 3-bromometilfenilborónico, éster de pinacol, TRC
Código de producto. 30328883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30328883 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30328883 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6948581G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromomethylphenylboronic Acid, Pinacol Ester
CAS 214360-74-4
Fórmula molecular C12 H18 O13
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-[3-(Bromomethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O13/c13-1-12(8(18)5(17)7(24-12)10(21)22)25-11-4(16)2(14)3(15)6(23-11)9(19)20/h2-8,11,13-18H,1H2,(H,19,20)(H,21,22)/t2?,3-,4?,5?,6?,7-,8?,11+,12+/m1/s1
SMILES OC[C@@]1(O[C@@H]2OC([C@H](O)C(O)C2O)C(=O)O)O[C@H](C(O)C1O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (3R,6S)-6-[(2S,5R)-5-carboxi-3,4-dihidroxi-2-(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 370.264
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.075
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.