Learn More
3-(Bromometil)tolueno, TRC
Código de producto. 30337093
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30337093 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30337093 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68761010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Bromomethyl)toluene
CAS 620-13-3
Fórmula molecular C8H9Br
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-(Bromomethyl)-3-methylbenzene, 3-Methylbenzyl Bromide, NSC 60146, m-Methylbenzyl Bromide, m-Xylyl Bromide, α-Bromo-m-xylene
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9Br/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-5H,6H2,1H3
SMILES Cc1cccc(CBr)c1
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-3-metilbenceno
Peso molecular (g/mol) 185.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.9888