Learn More
3-(Bromometil)tolueno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Bromomethyl)toluene |
| CAS | 620-13-3 |
| Fórmula molecular | C8H9Br |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1-(Bromomethyl)-3-methylbenzene, 3-Methylbenzyl Bromide, NSC 60146, m-Methylbenzyl Bromide, m-Xylyl Bromide, α-Bromo-m-xylene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9Br/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMILES | Cc1cccc(CBr)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(bromometil)-3-metilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 185.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.9888 |