Learn More
Bromhidrato de 3-(bromometil)piridina, TRC
Código de producto. 30334653
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30334653 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30334653 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB0690205G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
CAS 4916-55-6
Fórmula molecular C6H6BrN . HBr
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6BrN.BrH/c7-4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H
SMILES Br.BrCc1cccnc1
Nombre IUPAC 3-(bromomethyl)pyridine;hydrobromide
Peso molecular (g/mol) 252.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.8945