Learn More
Bromhidrato de 3-(bromometil)piridina, TRC
Código de producto. 30338052
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338052 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30338052 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB06902010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
CAS 4916-55-6
Fórmula molecular C6H6BrN . HBr
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6BrN.BrH/c7-4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H
SMILES Br.BrCc1cccnc1
Nombre IUPAC 3-(bromomethyl)pyridine;hydrobromide
Peso molecular (g/mol) 252.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.8945
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.