Learn More
Ácido 3-(bromometil)fenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10462298 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10462298 5 g Frasco de vidrio 5 g
10247897 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10462298 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 430600050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51323-43-4 | C7H8BBrO2 | 214.85 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51323-43-4
Fórmula molecular C7H8BBrO2
Peso molecular (g/mol) 214.85
Número MDL MFCD01632207
Clave InChI ATRFDLFMCLYROQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromomethylphenylboronic acid, 3-bromomethyl phenylboronic acid, 3-bromomethyl benzeneboronic acid, 3-bromomethyl phenyl boronic acid, 3-bromomethylphenyl boronic acid, m-bromomethyl phenylboronic acid, boronic acid, 3-bromomethyl phenyl, pubchem7782, acmc-1aoze
PubChem CID 2773281
Nombre IUPAC ácido [3-(bromometil)fenil]borónico
SMILES OB(O)C1=CC=CC(CBr)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Bromomethyl)phenylboronic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 209.0°C to 211.0°C
Color Claro a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.85
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromomethylphenylboronic acid, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.