Learn More
Ácido 3-(brometil)fenoxiacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-(Bromomethyl)phenoxyacetic acid |
| Punto de fusión | 124°C to 128°C |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN3261 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.07 |
| Porcentaje de pureza | 97% |