Learn More
Ácido 3-(brometil)fenoxiacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11354885 1 g 1 g
11364885 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11354885 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18029.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 136645-25-5 | C9H9BrO3 | 245.072 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136645-25-5
Fórmula molecular C9H9BrO3
Peso molecular (g/mol) 245.072
Número MDL MFCD02093985
Clave InChI MSTODKGDFXWAIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromomethyl phenoxyacetic acid, 2-3-bromomethyl phenoxy acetic acid, acmc-1c8fy
PubChem CID 7010327
Nombre IUPAC ácido 2-[3-(bromometil)fenoxi]acético
SMILES C1=CC(=CC(=C1)OCC(=O)O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Bromomethyl)phenoxyacetic acid
Punto de fusión 124°C to 128°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.07
Porcentaje de pureza 97%