Learn More
Ácido 3-(bromometil)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Bromomethyl)benzoic Acid |
| CAS | 6515-58-8 |
| Fórmula molecular | C8 H7 Br O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzoic acid, 3-(bromomethyl)-, m-Toluic acid, α-bromo- (7CI,8CI), 3-(Bromomethyl)benzoic acid, 3-Carboxybenzyl bromide, NSC 57780, m-Bromomethylbenzoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7BrO2/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1cccc(CBr)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(bromometil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 215.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.9629 |