Learn More
3-(Bromomethyl)benzeneboronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11394536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394536 1 g 1 g
11304546 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394536 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20102.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51323-43-4
Fórmula molecular C7H8BBrO2
Peso molecular (g/mol) 214.85
Número MDL MFCD01632207
Clave InChI ATRFDLFMCLYROQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromomethylphenylboronic acid, 3-bromomethyl phenylboronic acid, 3-bromomethyl benzeneboronic acid, 3-bromomethyl phenyl boronic acid, 3-bromomethylphenyl boronic acid, m-bromomethyl phenylboronic acid, boronic acid, 3-bromomethyl phenyl, pubchem7782, acmc-1aoze
PubChem CID 2773281
Nombre IUPAC ácido [3-(bromometil)fenil]borónico
SMILES OB(O)C1=CC=CC(CBr)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Bromomethyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 214°C to 216°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 3246618
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.85
Porcentaje de pureza 95%