Learn More
3-(Brometil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10729173
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10729173 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10664205 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10729173 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07388DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 82072-23-9
Fórmula molecular C8H7BrO
Peso molecular (g/mol) 199.047
Clave InChI OEPGAYXSRGROSQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromomethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-bromomethyl, 3-bromomethyl-benzaldehyde, pubchem17017, alpha-bromo-m-tolualdehyde, ksc447q4h
PubChem CID 7127825
Nombre IUPAC 3-(Bromometil)benzaldehído
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CBr)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Bromomethyl)benzaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.05
Porcentaje de pureza 97%