Learn More
3-(Bromometil)-Alfa,Alfa,5-trimetil-bencenoacetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Bromomethyl)-alpha,alpha,5-trimethyl-benzeneacetonitrile |
| CAS | 120512-36-9 |
| Fórmula molecular | C12H14BrN |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-(3-Bromomethyl-5-methylphenyl)-2-methylpropionitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14BrN/c1-9-4-10(7-13)6-11(5-9)12(2,3)8-14/h4-6H,7H2,1-3H3 |
| SMILES | Cc1cc(CBr)cc(c1)C(C)(C)C#N |
| Nombre IUPAC | 2-[3-(bromometil)-5-metilfenil]-2-metilpropanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 252.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.031 |