Learn More
8-acetato de 3-(bromometil)-8-quinolinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Bromomethyl)-8-quinolinol 8-Acetate |
| CAS | 187334-19-6 |
| Fórmula molecular | C11 H16 N2 O2 . H Cl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-(Bromomethyl)-8-quinolinol Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16N2O2.ClH/c1-3-8-7(2)12-10-9(14)5-4-6-13(10)11(8)15;/h9,14H,3-6H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CCC1=C(C)N=C2C(O)CCCN2C1=O |
| Nombre IUPAC | 3-etil-9-hidroxi-2-metil-6,7,8,9-tetrahidropirido[1,2-a]pirimidin-4-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 244.718 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.098 |