Learn More
3-(Bromometil)-7-clorobenzo[b]tiofeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Bromomethyl)-7-chloro-1-benzothiophen |
| CAS | 17512-61-7 |
| Fórmula molecular | C9 H6 Br Cl S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzo[b]thiophene, 3-(bromomethyl)-7-chloro-, 3-(Bromomethyl)-7-chlorobenzo[b]thiophene, FI 7009, 3-(Bromomethyl)-7-chloro-1-benzothiophen |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6BrClS/c10-4-6-5-12-9-7(6)2-1-3-8(9)11/h1-3,5H,4H2 |
| SMILES | Clc1cccc2c(CBr)csc12 |
| Nombre IUPAC | 3-(bromometil)-7-cloro-1-benzotiofeno |
| Peso molecular (g/mol) | 261.5659 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.9062 |