Learn More
3-(Bromometil)-5-metilisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10497032
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10497032 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10542472 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10766075 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10497032 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC10408CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 130628-75-0
Fórmula molecular C5H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 176.01
Número MDL MFCD02677720
Clave InChI ASGJFGPILHALRC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromomethyl-5-methylisoxazole, 3-bromomethyl-5-methyl-1,2-oxazole, 3-bromomethyl-5-methyl-isoxazole, isoxazole,3-bromomethyl-5-methyl, zlchem 1313, acmc-1ca86, 3-bromomethyl-5-methylisoxazol, 5-brimomethyl-3-methylisoxazle
PubChem CID 2776304
Nombre IUPAC 3-(bromometil)-5-metil-1,2-oxazol
SMILES CC1=CC(CBr)=NO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Bromomethyl)-5-methylisoxazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.01
Porcentaje de pureza 97%