Learn More
3-(Bromometil)-5-clorobenzo[b]tiofeno, TRC
Código de producto. 30346780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30346780 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30346780 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB697123100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
CAS 1198-51-2
Fórmula molecular C9 H6 Br Cl S
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6BrClS/c10-4-6-5-12-9-2-1-7(11)3-8(6)9/h1-3,5H,4H2
SMILES Clc1ccc2scc(CBr)c2c1
Nombre IUPAC 3-(bromometil)-5-cloro-1-benzotiofeno
Peso molecular (g/mol) 261.566
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.906