Learn More
3-(Bromometil)-5-clorobenzo[b]tiofeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene |
| CAS | 1198-51-2 |
| Fórmula molecular | C9 H6 Br Cl S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6BrClS/c10-4-6-5-12-9-2-1-7(11)3-8(6)9/h1-3,5H,4H2 |
| SMILES | Clc1ccc2scc(CBr)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 3-(bromometil)-5-cloro-1-benzotiofeno |
| Peso molecular (g/mol) | 261.566 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.906 |