Learn More
3-(Bromometil)-5-clorobenzo[b]tiofeno, +95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10713633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10713633 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10386944 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10205844 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10713633 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MWP00055DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 1198-51-2
Fórmula molecular C9H6BrClS
Peso molecular (g/mol) 261.56
Número MDL MFCD00173769
Clave InChI FKQSFVITUNJLCY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromomethyl-5-chlorobenzo b thiophene, 3-bromomethyl-5-chloro-1-benzothiophene, 3-bromomethyl-5-chloro benzo b thiophene, 3-bromomethyl-5-chlorobenzothiophene, 5-chloro-3-bromomethylbenzothiophene, 5-chloro-3-bromomethyl-benzo b-thiophene, benzo b thiophene, 3-bromomethyl-5-chloro, pubchem13553
PubChem CID 2779857
Nombre IUPAC 3-(bromometil)-5-cloro-1-benzotiofeno
SMILES ClC1=CC=C2SC=C(CBr)C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.57
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene