Learn More
3-Bromometil-3-oxetanometanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15433888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15433888 500 mg 500 miligramos
15423888 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15433888 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57413.ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 22633-44-9 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22633-44-9
Fórmula molecular C5H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 181.03
Número MDL MFCD09800598
Clave InChI SESXZSLSTRITGO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 529264
Nombre IUPAC [3-(bromomethyl)oxetan-3-yl]methanol
SMILES OCC1(CBr)COC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromomethyl-3-oxetanemethanol
Densidad 1.598
Punto de ebullición 242°C
Temperatura de inflamación 100°C (212°F)
Cantidad 500 mg
Sinónimo 3-bromomethyl oxetan-3-yl methanol, 3-bromomethyl-3-oxetanemethanol, 3-bromomethyl-3-hydroxymethyloxetane, 3-oxetanemethanol, 3-bromomethyl, oxetane, 3-bromomethyl-3-hydroxymethyl, 3-bromomethyl-3-hydroxymethyl oxetane, 3-bromomethyl oxetan-3-yl methan-1-ol, 3-oxetanemethanol,3-bromomethyl, 2-bromomethyl-2-hydroxymethyl-1,3-epoxypropane
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.03
Porcentaje de pureza 95%