Learn More
3-(Bromometil)-2-ciclopropil-4-(4-fluorofenil)quinolina, TRC
Código de producto. 30133985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133985 2.5 g 2.50 g
30012332 100 mg 100 miligramos
30009548 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133985 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6878552.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 154057-56-4
Fórmula molecular C19H15BrFN
Peso molecular (g/mol) 356.23
Sinónimo 2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-quinolyl-3-methylbromide
Nombre IUPAC 3-(bromometil)-2-ciclopropil-4-(4-fluorofenil)quinolina
SMILES Fc1ccc(cc1)c2c(CBr)c(nc3ccccc23)C4CC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Bromomethyl)-2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinoline
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H15BrFN/c20-11-16-18(12-7-9-14(21)10-8-12)15-3-1-2-4-17(15)22-19(16)13-5-6-13/h1-4,7-10,13H,5-6,11H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.0372