Learn More
3-Bromometil-2,5-dihidro-2,2,5,5-tetrametil-1H-pirrol-1-iloxi, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromomethyl-2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-1H-pyrrol-1-yloxy |
| CAS | 76893-32-8 |
| Fórmula molecular | C9 H16 Br N O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4-Bromomethyl-2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-1H-pyrrol-1-yloxy |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16BrNO/c1-8(2)5-7(6-10)9(3,4)11(8)12/h5,12H,6H2,1-4H3 |
| SMILES | CC1(C)C=C(CBr)C(C)(C)N1O |
| Nombre IUPAC | 3-(bromometil)-1-hidroxi-2,2,5,5-tetrametilpirrol |
| Peso molecular (g/mol) | 234.133 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.042 |