Learn More
3-Brometil-2(1H)-quinoxalinona, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11496310 25 g 25 g
11486310 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11496310 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27169.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62235-61-4 | C9H7BrN2O | 239.072 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62235-61-4
Fórmula molecular C9H7BrN2O
Peso molecular (g/mol) 239.072
Número MDL MFCD02660613
Clave InChI SOTAKCFOTFCVSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromomethyl quinoxalin-2-ol, 3-bromomethylquinoxalin-2-one, 3-bromomethyl-1h-quinoxalin-2-one, 3-bromomethyl-2-quinoxalinol, 3-bromomethyl-2 1h-quinoxalinone, 2 1h-quinoxalinone, 3-bromomethyl, 3-bromomethyl hydroquinoxalin-2-one, acmc-20agnv, 3-bromomethyl quinoxaline
PubChem CID 286254
Nombre IUPAC 3-(bromometil)-1H-quinoxalin-2-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=O)C(=N2)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromomethyl-2(1H)-quinoxalinone
Punto de fusión >300°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Número UN UN1759
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.07
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico