Learn More
3-Bromoimidazo[1,2-b]piridazina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10412390
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10412390 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10412390 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00252DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromoimidazo[1, 2-b]pyridazine
CAS 18087-73-5
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H4BrN3
Número MDL MFCD09757672
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-bromoimidazo 1,2-b pyridazine, imidazo 1,2-b pyridazine, 3-bromo, pubchem18744, acmc-209eh2, ksc496a9t, 3-bromo-imidazo 1,2-b pyridazine, 3-bromoimidazo 1,2,-b pyridazine, 3-bromanylimidazo 1,2-b pyridazine, 3-bromo-4-hydroimidazo 1,2-e pyridazine
Clave InChI KJQVHOFAWISYDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CN=C2C=CC=NN12
Nombre IUPAC 3-bromoimidazo[1,2-b]piridazina
Peso molecular (g/mol) 198.02
PubChem CID 12872319
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.02
Porcentaje de pureza 95%