Learn More
3-Bromoimidazo[1,2-a]piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10342005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10342005 10 g 10 g
10334622 1 g 1 g
10326574 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10342005 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC25410EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 4926-47-0
Fórmula molecular C7H5BrN2
Peso molecular (g/mol) 197.035
Clave InChI APYSHMNJHJRIDR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 327951
Nombre IUPAC 3-bromoimidazo[1,2-a]piridina
SMILES C1=CC2=NC=C(N2C=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromoimidazo[1, 2-a]pyridine
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 10 g
Sinónimo 3-bromoimidazo 1,2-a pyridine, 3-bromo-imidazo 1,2-a pyridine, 3-bromopyrimidazole, imidazo 1,2-a pyridine, 3-bromo, 3-bromoimidazolo 1,2-a pyridine, 3-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine, pubchem17183, acmc-209kfj, buttpark 96\50-11, imidazo 1,2-a pyridine,3-bromo
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.03
Porcentaje de pureza 97%