Learn More
3-Bromofuro[3,2-b]piridina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15486497 1 g 1 g
15406507 250 mg 250 miligramos
15496497 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15486497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33652.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 92404-63-2 | C7H4BrNO | 198.019 g/mol
3-Bromofuro[3,2-b]pyridine is used as a starting material for synthesis of polyheterocycles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-bromofuro[3,2-b]piridina se utiliza como material de partida para la síntesis de poliheterociclos.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92404-63-2
Fórmula molecular C7H4BrNO
Peso molecular (g/mol) 198.019
Número MDL MFCD19687763
Clave InChI KHMAAFDMZSYVEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromofuro 3,2-b pyridine, furo 3,2-b pyridine, 3-bromo, acmc-20lvu1
PubChem CID 641477
Nombre IUPAC 3-bromofuro[3,2-b]piridina
SMILES C1=CC2=C(C(=CO2)Br)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromofuro[3,2-b]pyridine
Punto de fusión 51°C to 53°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.02
Porcentaje de pureza 96%