Learn More
3-bromofurano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromofuran |
| CAS | 22037-28-1 |
| Fórmula molecular | C4H3BrO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Furyl bromide, beta-Bromofuran |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H3BrO/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H |
| SMILES | Brc1cocc1 |
| Nombre IUPAC | 3-bromofurano |
| Peso molecular (g/mol) | 146.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.9367 |