Learn More
3-Bromofurano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10205470 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mL
10 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
2.50 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10205470 2.5 mL Frasco de vidrio 2.50 ml
10474755 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
2 options
Código de producto. 10205470
Marca: Thermo Scientific Acros 175260025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22037-28-1 | C4H3BrO | 146.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22037-28-1
Fórmula molecular C4H3BrO
Peso molecular (g/mol) 146.97
Número MDL MFCD00005347
Clave InChI LXWLEQZDXOQZGW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo furan, 3-bromo, .beta.-bromofuran, beta-bromofuran, 3-furyl bromide, 3-bromo furan, 3-bromo-furan, zlchem 308, pubchem8830, 3-bromofuran, acmc-209fqz
PubChem CID 89164
Nombre IUPAC 3-bromofurano
SMILES BrC1=COC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromofuran
Nombre de nota Stabilized
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.6350g/mL
Punto de ebullición 103.0°C (750.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 3°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4960 to 1.4980
Cantidad 2.5 mL
Gravedad específica 1.635
Estabilizante copper
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.97
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromofuran
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.