Learn More
3-Bromofuran, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10661046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10661046 5 g 5 g
10501773 10 g 10 g
10217232 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10661046 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC02110DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 22037-28-1 , 7440-50-8 , 110-00-9 , 144-55-8
Fórmula molecular C4H3BrO
Peso molecular (g/mol) 146.97
Número MDL MFCD00005347
Clave InChI LXWLEQZDXOQZGW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo furan, 3-bromo, .beta.-bromofuran, beta-bromofuran, 3-furyl bromide, 3-bromo furan, 3-bromo-furan, zlchem 308, pubchem8830, 3-bromofuran, acmc-209fqz
PubChem CID 89164
Nombre IUPAC 3-bromofurano
SMILES BrC1=COC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromofuran, stabilized with Cu(0.1%), Furan (0.5%) & NaHCO3 (0.4%)
% mín. CAS 94.5, 0.05, 0.45, 0.35
% máx. CAS 98.5, 0.15, 0.55, 0.45
Densidad 1.635g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.97
Porcentaje de pureza 95%