Learn More
3-bromofluoranteno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromofluoranthene |
| CAS | 13438-50-1 |
| Fórmula molecular | C16 H9 Br |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3-Bromo-fluoranthene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H9Br/c17-15-9-8-13-11-5-2-1-4-10(11)12-6-3-7-14(15)16(12)13/h1-9H |
| SMILES | Brc1ccc2c3ccccc3c4cccc1c24 |
| Nombre IUPAC | 3-bromofluoranteno |
| Peso molecular (g/mol) | 281.147 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.989 |