Learn More
Tocris Bioscience™ 3-Bromocytisine
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18075412
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18075412 50 mg 50 miligramos
18065712 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18075412 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3549/50
Potent agonist of α4β4, α4β2 and α7 nACh receptors
Potent agonist of α4β4, α4β2 and α7 nACh receptors (IC50 values are 0.28, 0.30 and 31.6 nM respectively). Displays different effects on high (HS) and low (LS) ACh sensitivity α4β2 nAChRs (EC50 values are 0.008 and 0.05 μM respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207390-14-5
Fórmula molecular C11H13BrN2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromocytisine
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.14
Pureza >98%
Peso molecular 269.142