Learn More
3-Bromociclohexno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10627164 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10627164 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10326741 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10029540 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10627164 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 335122500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1521-51-3 | C6H9Br | 161.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1521-51-3
Fórmula molecular C6H9Br
Peso molecular (g/mol) 161.04
Número MDL MFCD00013775
Clave InChI AJKDUJRRWLQXHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromocyclohex-1-ene, cyclohexene, 3-bromo, 1-bromo-2-cyclohexene, 3-bromo-1-cyclohexene, 1,2,3,4-tetrahydrobromobenzene, 3-bromo-cyclohexene, 2-cyclohexenyl bromide, 2-cyclohexen-1-yl bromide, 3-bromo cyclohexene, 3-bromanylcyclohexene
PubChem CID 137057
Nombre IUPAC 3-bromociclohexeno
SMILES C1CC=CC(C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromocyclohexene
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Densidad 1.3800g/mL
Punto de ebullición 64.0°C to 65.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 54°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5280 to 1.5320
Cantidad 250 mL
Gravedad específica 1.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.04
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromocyclohexene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.