Learn More
Ácido 3-bromocinámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromocinnamic Acid |
| CAS | 32862-97-8 |
| Fórmula molecular | C9 H7 Br O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | meta-Bromocinnamic acid, (E)-3-(3-Bromophenyl)acrylic acid, (2E)-3-(m-Bromophenyl)-2-propenoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7BrO2/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b5-4+ |
| SMILES | OC(=O)\C=C\c1cccc(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | ácido (E)-3-(3-bromofenil)prop-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 227.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.9629 |