Learn More
3-Bromocromona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11442008 1 g 1 g
11399509 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11442008 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14591.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 49619-82-1 | C9H5BrO2 | 225.041 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 49619-82-1
Fórmula molecular C9H5BrO2
Peso molecular (g/mol) 225.041
Número MDL MFCD00017337
Clave InChI IQIGYNPOESZBDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromochromone, 3-bromo-4h-chromen-4-one, 3-bromo-4-oxo-4h-1-benzopyran, 3-bromo chromone, maybridge1_006104, acmc-209kh2, 3-bromo-4h-chromen-4-one #, 3-bromo-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,3-bromo
PubChem CID 521256
Nombre IUPAC 3-bromocromen-4-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=CO2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromochromone
Punto de fusión 94°C to 98°C
Cantidad 1 g
Beilstein 125684
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.05
Porcentaje de pureza 97%