Learn More
3-Bromoclorobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10766561 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10766561 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10225580 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10766561 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 154200250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 108-37-2 | C6H4BrCl | 191.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-37-2
Fórmula molecular C6H4BrCl
Peso molecular (g/mol) 191.45
Número MDL MFCD00000568
Clave InChI JRGGUPZKKTVKOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromochlorobenzene, m-bromochlorobenzene, 3-chlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3-chloro, m-chlorobromobenzene, 1-chloro-3-bromobenzene, 3-chlorophenyl bromide, m-chlorophenyl bromide, m-bromophenyl chloride, 3-bromo-1-chlorobenzene
PubChem CID 7928
Nombre IUPAC 1-Bromo-3-clorobenceno
SMILES ClC1=CC=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromochlorobenzene
Punto de fusión -21.5°C
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
Color De incoloro a amarillo
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.6300g/mL
Cantidad 25 mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5760 to 1.5780
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Gravedad específica 1.63
Fórmula lineal BrC6H4Cl
Beilstein 05, 209
Punto de ebullición 195.0°C to 197.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.45
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromochlorobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.