Learn More
3-Bromocatecol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15413567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15413567 250 mg 250 miligramos
11461500 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15413567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26925.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14381-51-2 | C6H5BrO2 | 189.008 g/mol
3-Bromocatechol, is used as a drug and agrochemicals intermediate, Pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-bromocatecol se utiliza como fármaco, intermedio agroquímico e intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejados los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14381-51-2
Fórmula molecular C6H5BrO2
Peso molecular (g/mol) 189.008
Número MDL MFCD00869768
Clave InChI JPBDMIWPTFDFEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromocatechol, 3-bromopyrocatechol, 1-bromo-2,3-dihydroxybenzene, 1,2-benzenediol, 3-bromo, benzenediol, bromo, 3-bromo-1,2-benzenediol, 2,3-dihydroxy-bromobenzene, bromocatechol, 3-bromoatechol, pubchem19085
PubChem CID 26659
Nombre IUPAC 3-bromobenceno-1,2-diol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Br)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromocatechol
Punto de fusión 39°C to 42°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Soluble in organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.01
Porcentaje de pureza 95%