Learn More
3-Bromocarbazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15451649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15451649 25 g 25 g
15431649 1 g 1 g
15441649 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15451649 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64437.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1592-95-6 | C12H8BrN | 246.107 g/mol
Used as a intermediate for organic light-emitting diode(OLED) and pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como un intermedio farmacéutico y para el diodo orgánico emisor de luz (OLED).
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1592-95-6
Fórmula molecular C12H8BrN
Peso molecular (g/mol) 246.107
Número MDL MFCD00222621
Clave InChI LTBWKAYPXIIVPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromocarbazole, 9h-carbazole, 3-bromo, 3-brominecarbazole, 3bromo-9h-carbazole, pubchem9950, maybridge1_004311, acmc-1bpt1, 3-bromocarbazole gc
PubChem CID 252446
Nombre IUPAC 3-bromo-9H-carbazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=C(N2)C=CC(=C3)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromocarbazole
Punto de fusión 195°C to 199°C
Color Blanco
Punto de ebullición 160°C (6 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 142195
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido