Learn More
3-Bromocarbazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Used as a intermediate for organic light-emitting diode(OLED) and pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Se utiliza como un intermedio farmacéutico y para el diodo orgánico emisor de luz (OLED).
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromocarbazole |
| Punto de fusión | 195°C to 199°C |
| Color | Blanco |
| Punto de ebullición | 160°C (6 mmHg) |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 142195 |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.11 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Sólido |