Learn More
(+)-3-Bromocanfor, TRC
Código de producto. 30347696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30347696 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30347696 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6789885G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-3-Bromocamphor
CAS 10293-06-8
Fórmula molecular C10 H15 Br O
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15BrO/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t6?,7-,10?/m0/s1
SMILES CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)[C@H]2Br
Nombre IUPAC (1R,3S,4S)-3-bromo-1,7,7-trimetil-norbornan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 231.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.0306