Learn More
3-Bromobifenilo, TRC
Código de producto. 30137372
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137372 5 g 5 g
30136326 25 g 25 g
30005551 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137372 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6805555G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2113-57-7
Fórmula molecular C12 H9 Br
Peso molecular (g/mol) 233.1
Sinónimo PBB 2 (3-Bromobiphenyl), 1,1'-Biphenyl, 3-bromo-, Biphenyl, 3-bromo- (6CI,7CI,8CI), 3-Bromo-1,1'-biphenyl, 1-Bromo-3-phenylbenzene, 3-Biphenyl bromide, 3-Bromobiphenyl, 3-Xenyl bromide, NSC 407775, PBB 2, [1,1'-Biphenyl]-3-yl bromide, m-Bromobiphenyl
Nombre IUPAC 1-bromo-3-fenilbenceno
SMILES Brc1cccc(c1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PBB-No. 2
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9Br/c13-12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.9888