Learn More
3-Bromobifenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400337 1 g 1 g
11410337 5 g 5 g
11420337 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11400337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21726.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2113-57-7 | C12H9Br | 233.11 g/mol
3-Bromobiphenyl is utilized as an electrochemical immunosensor based on poly(dopamine) coated gold nanocluster for brominated flame retardants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-bromobifenilo se utiliza como inmunosensor electroquímico a base de nanoclústeres de oro recubiertos con poli(dopamina) para pirorretardantes bromados.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2113-57-7
Fórmula molecular C12H9Br
Peso molecular (g/mol) 233.11
Número MDL MFCD00000082
Clave InChI USYQKCQEVBFJRP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromobiphenyl, 3-bromo-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 3-bromo, 3-bromo-biphenyl, m-bromobiphenyl, biphenyl, 3-bromo, 3-bromodiphenyl, unii-o7i53k56s8, ccris 5889, 3-brombiphenyl
PubChem CID 16449
Nombre IUPAC 1-bromo-3-fenilbenceno
SMILES BrC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromobiphenyl
Densidad 1.397
Punto de ebullición 301°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.641
Cantidad 1 g
Beilstein 2043191
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.12
Porcentaje de pureza 99%