Learn More
3-Bromobifenil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10234801 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10234801 1 g Frasco de vidrio 1 g
10356641 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10234801 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 339100010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2113-57-7 | C12H9Br | 233.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2113-57-7
Fórmula molecular C12H9Br
Peso molecular (g/mol) 233.11
Número MDL MFCD00000082
Clave InChI USYQKCQEVBFJRP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromobiphenyl, 3-bromo-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 3-bromo, 3-bromo-biphenyl, m-bromobiphenyl, biphenyl, 3-bromo, 3-bromodiphenyl, unii-o7i53k56s8, ccris 5889, 3-brombiphenyl
PubChem CID 16449
Nombre IUPAC 1-bromo-3-fenilbenceno
SMILES BrC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromobiphenyl
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De beige grisáceo a amarillo
Densidad 1.3980g/mL
Punto de ebullición 300°C
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5C6H4Br
Índice de refracción 1.6370 to 1.641
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.398
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromobiphenyl
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.