Learn More
Cloruro de 3-bromobencilsulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10703874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10703874 1 g 1 g
10185483 5 g 5 g
10784087 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10703874 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07946DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 58236-74-1
Fórmula molecular C7H6BrClO2S
Peso molecular (g/mol) 269.537
Número MDL MFCD06798043
Clave InChI VCGKEAIINMDLMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromophenyl methanesulfonyl chloride, 3-bromobenzylsulfonyl chloride, 3-bromophenyl methanesulphonyl chloride, benzenemethanesulfonylchloride, 3-bromo, benzenemethanesulfonyl chloride, 3-bromo, 3-bromobenzylsulphonyl chloride, 3-bromophenyl methylsulphonyl chloride
PubChem CID 2761451
Nombre IUPAC cloruro de (3-bromofenil)metanosulfonilo
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)CS(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromobenzylsulfonyl chloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.55
Porcentaje de pureza 97%