Learn More
Bromuro 3-bromobencilmagnesio, solución de 0,25 M en éter dietílico, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11945891 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11945891 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
1 options
Código de producto. 11945891 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 431601000
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punto de ebullición 34.6°C
Nombre del producto químico o material 3-Bromobenzylmagnesium bromide
CAS 107549-22-4, 60-29-7
Color Amarillo
% mín. CAS 5.37, 87.47
% máx. CAS 12.53, 94.63
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Fórmula molecular C7H6Br2Mg
Número MDL MFCD01319902
Temperatura de inflamación −40°C
Sinónimo 3-bromobenzylmagnesium bromide, 3-bromobenzylrnagnesium bromide, 3-bromobenzyl magnesium bromide, ohxweozzkbjutd-uhfffaoysa-m, magnesium,bromo 3-bromophenyl methyl, bromo 3-bromophenyl methyl magnesium, magnesium,1-bromo-3-methanidylbenzene,bromide, 3-bromobenzylmagnesium bromide 0.25 m in diethyl ether, 3-bromobenzylmagnesium bromide, 0.25m in diethyl ether, 3-bromobenzylmagnesium bromide solution, 0.25 m in diethyl ether, grignard reagent
Clave InChI OHXWEOZZKBJUTD-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]CC1=CC(Br)=CC=C1
Nombre IUPAC magnesio;1-bromo-3-metanidilbenceno;bromuro
Peso molecular (g/mol) 274.24
PubChem CID 16217187
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.24
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.15 to 0.35M
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.766
Densidad 0.7660g/mL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Bromobenzylmagnesium bromide, 0.25M solution in diethyl ether
Avvertenza
  • Peligro
Categoria di pericolo
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consigli di prudenza
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.