Learn More
Clorhidrato de 3-bromobencilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11433177 25 g 25 g
11423177 5 g 5 g
11443177 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11433177 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16132.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39959-54-1 | C7H9BrClN | 222.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39959-54-1
Fórmula molecular C7H9BrClN
Peso molecular (g/mol) 222.51
Número MDL MFCD00012856
Clave InChI UGEQUCUBWNAUJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromobenzylamine hydrochloride, 3-bromophenyl methanamine hydrochloride, 3-bromobenzylamine hcl, 3-bromobenzylaminehydrochloride, m-bromobenzylamine hydrochloride, 3-bromophenyl methylamine hydrochloride, 1-3-bromophenyl methanamine hydrochloride, benzenemethanamine, 3-bromo-, hydrochloride, pubchem3750, 3-bromobenzyl amine hcl
PubChem CID 2724980
Nombre IUPAC (3-bromofenil)metanamina; clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)CN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromobenzylamine hydrochloride
Punto de fusión 218°C to 221°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3913185
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.52
Porcentaje de pureza 98%