Learn More
Clorhidrato de 3-bromobencilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423177 5 g 5 g
11433177 25 g 25 g
11443177 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423177 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16132.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39959-54-1 | C7H9BrClN | 222.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39959-54-1
Fórmula molecular C7H9BrClN
Peso molecular (g/mol) 222.51
Número MDL MFCD00012856
Clave InChI UGEQUCUBWNAUJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromobenzylamine hydrochloride, 3-bromophenyl methanamine hydrochloride, 3-bromobenzylamine hcl, 3-bromobenzylaminehydrochloride, m-bromobenzylamine hydrochloride, 3-bromophenyl methylamine hydrochloride, 1-3-bromophenyl methanamine hydrochloride, benzenemethanamine, 3-bromo-, hydrochloride, pubchem3750, 3-bromobenzyl amine hcl
PubChem CID 2724980
Nombre IUPAC (3-bromofenil)metanamina; clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)CN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromobenzylamine hydrochloride
Punto de fusión 218°C to 221°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3913185
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.52
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromobenzylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Bromobenzylamine hydrochloride